Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H29N3O7
Masa cząsteczkowa:
555.58
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfluorescence
λex ~520 nm; λem ~550 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Fluorophore exhibiting excitation and emission spectra that fall between those of fluorescein and tetramethylrhodamine. Exhibits a higher fluorescence quantum yield than tetramethylrhodamine conjugates as well as excellent photostability.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?