C3241
Anti-CCR-7 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-C-C Chemokine Receptor 7
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
dostępność
not available in Japan
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CCR7(1236)
mouse ... Ccr7(12775)
rat ... Ccr7(287673)
Immunogen
Działania biochem./fizjol.