Merck
C3026
Sigma-Aldrich
Colicin E1 from Escherichia coli
lyophilized powder, 10,000-20,000 units/mg protein
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
10,000-20,000 units/mg protein
skład
Protein, ~30% Lowry
temp. przechowywania
2-8°C
Opakowanie
Package size based on protein content
Definicja jednostki
One unit per mL is the minimal concentration required to cause a zone of clearing on a lawn of E. coli ATCC9637 cells.
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared by a modification of the method of Schwartz, S. and Helinski, D., J. Biol. Chem., 246, 6318 (1971).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)