Informacje o tej pozycji
form
liquid
packaging
pkg of 250 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
Analysis Note
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Odkryj ponad 350 produktów PromoCell na Sigma.com, w tym kriokonserwowane komórki krwi i pożywki do hodowli komórkowych dla różnych komórek ludzkich.
Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com, including cryopreserved blood cells and cell culture media for various human cells.
Protokoły
Generate mature human dendritic immune cells from PBMCs or CD34+ stem cell derived monocytes in 7 days in defined and serum-free dendritic cell culture media. Explore over 350 PromoCell products.