Merck
C2795
Acetyl-[Tyr(SO3H)27]-Cholecystokinin fragment 26-31 Amide
≥97% (HPLC)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H50N8O13S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
923.04
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C38H50N8O13S3/c1-21(47)42-31(18-33(49)50)38(55)46-29(16-22-8-10-24(11-9-22)59-62(56,57)58)36(53)45-28(13-15-61-3)35(52)41-20-32(48)43-30(37(54)44-27(34(39)51)12-14-60-2)17-23-19-40-26-7-5-4-6-25(23)26/h4-11,19,27-31,40H,12-18,20H2,1-3H3,(H2,39,51)(H,41,52)(H,42,47)(H,43,48)(H,44,54)(H,45,53)(H,46,55)(H,49,50)(H,56,57,58)
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)C(CCSC)NC(=O)C(Cc3ccc(OS(O)(=O)=O)cc3)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(N)=O
InChI key
CAZXCDOBKJYAJQ-UHFFFAOYSA-N
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)