Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
high-density polyethylene filter, molded polypropylene
technique(s)
LPLC: suitable
Overall H
1.9 in.
capacity
0.5 mL
pore size
45-90 μm pore size
General description
Disposable.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C2603-200EA | 04061833302057 |