Merck
C2523
Cholestane-3β,5α,6β-triol
Synonim(y):
3β,5α,6β-Trihydroxycholestane
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H48O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.67
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)C1CCC2C3CC(O)[C@@]4(O)CC(O)CCC4(C)C3CCC12C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alzbeta Kloudova-Spalenkova et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 197, 105566-105566 (2019-12-25)
Oxygenated metabolites of cholesterol (oxysterols) have been previously demonstrated to contribute to progression of various cancers and to modulate resistance to breast cancer endocrine therapy in vitro. We measured prognostic roles of circulating levels of seven major oxysterols in the