Merck
C2460
Sigma-Aldrich
Casein Kinase II substrate
≥97% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H83N21O28
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1450.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
siła działania
19 μM Km
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL, clear, colorless
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H83N21O28/c1-19(63-40(91)21(6-3-9-61-51(56)57)65-41(92)22(7-4-10-62-52(58)59)64-39(90)20(53)5-2-8-60-50(54)55)38(89)66-23(11-31(75)76)42(93)70-28(16-36(85)86)47(98)73-30(18-74)48(99)71-26(14-34(81)82)45(96)68-24(12-32(77)78)43(94)67-25(13-33(79)80)44(95)69-27(15-35(83)84)46(97)72-29(49(100)101)17-37(87)88/h19-30,74H,2-18,53H2,1H3,(H,63,91)(H,64,90)(H,65,92)(H,66,89)(H,67,94)(H,68,96)(H,69,95)(H,70,93)(H,71,99)(H,72,97)(H,73,98)(H,75,76)(H,77,78)(H,79,80)(H,81,82)(H,83,84)(H,85,86)(H,87,88)(H,100,101)(H4,54,55,60)(H4,56,57,61)(H4,58,59,62)/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-/m0/s1
Klucz InChI
NSTKIPFKPLZQKH-UPPQRMANSA-N
Amino Acid Sequence
Arg-Arg-Arg-Ala-Asp-Asp-Ser-Asp-Asp-Asp-Asp-Asp
Działania biochem./fizjol.
Selective substrate for Casein Kinase II.
Substraty
This peptide cannot be phosphorylated by casein kinase-1.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
O Marin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 198(3), 898-905 (1994-02-15)
The available information about the specificity determinants of casein kinases-1 and -2 (CK1 and CK2) has been utilized to obtain two new peptide substrates optimally suited for the specific monitoring of these two pleiotropic enzymes. The best substrate developed for