Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
Pożywka do wzrostu melanocytów (gotowa do użycia)
Features and Benefits
- Najwyższy stopień standaryzacji osiągnięty dzięki formule wolnej od BPE i surowicy
- Brak niekorzystnego wpływu PMA (octanu mirystynianu fenolu) na ustawienia eksperymentalne
- Każda wyprodukowana partia pożywki jest testowana pod kątem aktywności stymulującej wzrost i charakterystycznej morfologii komórek dendrytycznych
- Kompatybilność ze wszystkimi dostępnymi melanocytami PromoCell (NHEM)
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Melanocyte Growth Medium M3 are subjected to comprehensive quality control tests using primary human melanocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested melanocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Melanocyte Growth Medium M3 jest przeznaczone do izolacji i hodowli ludzkich melanocytów ze skóry młodych i dorosłych ludzi w środowisku wolnym od BPE i surowicy. Pożywka nie zawiera PMA (Phorbol Myristate Acetate), który mógłby kolidować z niektórymi ustawieniami eksperymentalnymi. Komórki hodowane w tej pożywce mogą być umieszczane bezpośrednio na plastiku do hodowli tkanek i nie jest wymagana powłoka matrycy. Wyizolowane ludzkie młode i dorosłe melanocyty wykazują charakterystyczną morfologię dendrytyczną, gdy są hodowane w tym zaawansowanym podłożu do hodowli komórkowej.
1x Basal Medium, 500ml
1x SupplementMix for 500ml
1x SupplementMix for 500ml
Disclaimer
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix lub SupplementPack w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Przy prawidłowym przechowywaniu produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C-24310 | 04065268043677 |