Key Documents
C237
(2S,1′S,2′S)-2-(Carboxycyclopropyl)glycine
solid
Synonim(y):
L-CCG-1
About This Item
Postać
solid
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: >7 mg/mL
ciąg SMILES
N[C@@H]([C@H]1C[C@@H]1C(O)=O)C(O)=O
informacje o genach
human ... GRM1(2911) , GRM2(2912) , GRM3(2913) , GRM4(2914) , GRM5(2915) , GRM7(2917) , GRM8(2918)
rat ... Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm6(24419)
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3