Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
23151816
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
technique(s)
LPLC: suitable
Overall H
7 in.
volume
13 mL
General description
- Precision molded from premium-grade, chemically inert plastic for organic solvents
- Includes reservoir & end caps
- Polyethylene filter matrix support in medium porosity
Application
For use in general chromatographic work for extraction of components, with special applications in isoenzyme and protein studies, hemoglobin fractionation and desalting.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C2353-200EA | 04061833542972 |