Merck
C2285
Cytochrome f from spinach
essentially salt-free, lyophilized powder
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
Pozwól nam pomóc
form
essentially salt-free, lyophilized powder
absorbance ratio
A554/280 nm ~0.5
storage temp.
−20°C
Preparation Note
Prepared by a modification of the method of Ho and Krogman, J. Biol. Chem., 255, 3855 (1980).
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)