Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.63
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)CCl)C(O)=O
InChI
1S/C7H12ClNO3/c1-4(2)6(7(11)12)9-5(10)3-8/h4,6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI key
LJRISAYPKJORFZ-LURJTMIESA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
S Tokuyama et al.
Applied microbiology and biotechnology, 42(6), 853-859 (1995-03-01)
Thermostable N-acylamino acid racemase from Amycolatopsis sp. TS-1-60, a rare actinomycete strain selected for its ability to grow on agar plates incubated at 40 degrees C, was purified to homogeneity and characterized. The relative molecular mass (M(r)) of the native