Przejdź do
InChI key
LAJXCUNOQSHRJO-ZYGJITOWSA-N
InChI
1S/C28H33NO7/c1-16-9-8-12-19-23-27(4,35-23)17(2)21-20(15-18-10-6-5-7-11-18)29-24(31)28(19,21)36-25(32)34-14-13-26(3,33)22(16)30/h5-8,10-14,16-17,19-21,23,33H,9,15H2,1-4H3,(H,29,31)/b12-8+,14-13+/t16-,17-,19-,20-,21-,23-,26+,27+,28+/m0/s1
SMILES string
C[C@H]1C\C=C\[C@H]2[C@@H]3O[C@]3(C)[C@@H](C)[C@H]4[C@H](Cc5ccccc5)NC(=O)[C@@]24OC(=O)O\C=C\[C@@](C)(O)C1=O
form
powder
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions