Merck
C2128
N-Chloroacetyl-DL-valine
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-827-0
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI key
LJRISAYPKJORFZ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C7H12ClNO3/c1-4(2)6(7(11)12)9-5(10)3-8/h4,6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)CCl)C(O)=O
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
N-Chloroacetyl-DL-valine is a racemic mixture of D and L enantiomers of N-chloroacetyl-valine. N-chloroacetyl-L-valine may be used to identify, differentiate and characterize unique N-acylamino acid racemase(s).
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Tokuyama et al.
Applied microbiology and biotechnology, 42(6), 853-859 (1995-03-01)
Thermostable N-acylamino acid racemase from Amycolatopsis sp. TS-1-60, a rare actinomycete strain selected for its ability to grow on agar plates incubated at 40 degrees C, was purified to homogeneity and characterized. The relative molecular mass (M(r)) of the native