C-21170
Pożywka do wzrostu komórek nabłonka małych dróg oddechowych
Kit including Basal Medium and SupplementPack, 500 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.81
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 500 ml
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Zestaw pożywki do wzrostu komórek nabłonka małych dróg oddechowych
Zastosowanie
Small Airway Epithelial Cell Growth Medium to pozbawiona surowicy pożywka opracowana do hodowli komórek nabłonkowych z dystalnego układu oddechowego. Optymalne dostosowanie czynników wzrostu w tej pożywce zapewnia doskonały wzrost in vitro. Pożywka jest zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do hodowli komórek nabłonkowych małych dróg oddechowych świń. Zalecane dla: Ludzkie komórki nabłonkowe małych dróg oddechowych (HSAEpC)
Komponenty
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Jakość
All lots of PromoCell Small Airway Epithelial Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human small airway epithelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested small airway epithelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Uwaga dotycząca przygotowania
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Ekstrakt z przysadki bydlęcej: 0,004 ml / ml Naskórkowy czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 10 ng / ml Insulina (rekombinowana ludzka): 5 µg / ml Hydrokortyzon: 0,5 µg / ml Epinefryna: 0,5 µg / ml Trijodo-L-tyronina: 6,7 ng / ml Transferyna (rekombinowany ludzki): 10 µg / ml Kwas retinowy: 0,1 ng / ml Albumina surowicy bydlęcej bez kwasów tłuszczowych (BSA-FAF): 2,5 mg/ml
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix lub SupplementPack w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Przy prawidłowym przechowywaniu produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Rutyna subkultury
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)