Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~100 kDa
species reactivity
human
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using A20 cell lysates, western blot: 2-4 μg/mL using K562 cell lysates
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CPSF2(53981)
mouse ... Cpsf2(51786)
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?