Merck
C1754
Choline bromide
~99%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H14NO · Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.07
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99%
SMILES string
Br.C[N](C)(C)CCO
General description
Choline acetyltransferase substrate
Biochem/physiol Actions
Acyl group acceptor
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - Solvent
flash_point_c
87 °C - Solvent
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)