Merck
C1730
Sigma-Aldrich
Z-Val-Glu(O-Me)-Ile-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone
powder
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H45FN4O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
652.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (mixed racimers, TLC)
Postać
powder
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO/DMF: 20 mM
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(=O)OC)NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)OC)C(=O)CF
InChI
1S/C31H45FN4O10/c1-7-19(4)27(30(42)34-22(23(37)16-32)15-25(39)45-6)35-28(40)21(13-14-24(38)44-5)33-29(41)26(18(2)3)36-31(43)46-17-20-11-9-8-10-12-20/h8-12,18-19,21-22,26-27H,7,13-17H2,1-6H3,(H,33,41)(H,34,42)(H,35,40)(H,36,43)/t19-,21-,22-,26-,27-/m0/s1
Klucz InChI
YPIHFMWAHMPACV-IREHUOSBSA-N
Amino Acid Sequence
Z-Val-Glu-OMe-Ile-Asp-OMe-FMK
Działania biochem./fizjol.
A cell-permeable inhibitor of caspase-6, which exhibits competitive and irreversible inhibition.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3