Przejdź do
assay
>94%
form
solid
optical activity
[α]22/D −95.9°, c = 1.1 in H2O(lit.)
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.COC(=O)[C@@H]1C2CCC(C[C@@H]1c3ccccc3)N2C
InChI
1S/C16H21NO2.C4H6O6/c1-17-12-8-9-14(17)15(16(18)19-2)13(10-12)11-6-4-3-5-7-11;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t12-,13+,14+,15-;/m0./s1
InChI key
WYGLYLVLBCZESH-PEVLCXCCSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C156-5MG | 04061832269825 |