Merck
C1378
N-Chloroacetyl-DL-phenylalanine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.67
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-858-6
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)CCl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)