Key Documents
C1368
Cyclopropanecarboxylic acid {3-[4-(3-trifluoromethyl-phenylamino)-pyrimidin-2-ylamino]-phenyl}-amide
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
Aurora Kinase Inhibitor III
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: <2 mg/mL
DMSO: >7 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccc(Nc2ccnc(Nc3cccc(NC(=O)C4CC4)c3)n2)c1
InChI
1S/C21H18F3N5O/c22-21(23,24)14-3-1-4-15(11-14)26-18-9-10-25-20(29-18)28-17-6-2-5-16(12-17)27-19(30)13-7-8-13/h1-6,9-13H,7-8H2,(H,27,30)(H2,25,26,28,29)
Klucz InChI
RDTDWGQDFJPTPD-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3