Przejdź do
C-12980
Ludzkie perycyty z łożyska (hPC-PL)
500,000 cryopreserved cells
Synonim(y):
Kultura perycytów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human placenta
Morphology:
( pericytes)
6670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human placenta
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( pericytes)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Ludzkie perycyty są izolowane z ludzkiej tkanki łożyska i dostarczane w formie kriokonserwowanej. Perycyty to multipotencjalne komórki mezenchymalne występujące w połączeniu ze ścianami małych naczyń krwionośnych. Są one ważne dla angiogenezy, integralności strukturalnej mikrokrążenia i regulacji przepływu krwi. Mogą one jednak również przekształcić się w nowotwory złośliwe zwane hemangiopericytoma. Do tej pory perycyty wykazały zdolność do różnicowania się w adipocyty, osteoblasty, fibroblasty, komórki mięśni gładkich i fagocyty (makrofagi).
Biochem/physiol Actions
Łożysko
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Pericytes. The cells are tested for morphology, adherence rate, and viability. Furthermore, they are characterized by flow cytometric analysis for a comprehensive panel ofmarkers, e.g. CD31, CD34, CD105, and CD146. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 4000 komórek na cm2Testowane markery: CD146+, CD105+, CD31-, CD34-
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-12981C-14095C-12360
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
( pericytes)
morphology
( pericytes)
morphology
(pericyte)
morphology
(fibroblast)
biological source
human placenta
biological source
placenta
biological source
human placenta
biological source
human lung
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
storage temp.
−196°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How long do pericytes grow in culture?
    1 answer
    1. PromoCell’s human pericytes derived from microvessels of the human placenta are cryopreserved at the end of secondary culture (P1) and after thawing are considered P2. The number of populations doublings is not determined for each individual cell lot, however they are guarenteed to be grown for at least 15 population doublings.
      Helpful?
  2. How are pericytes isolated?
    1 answer
    1. Pericyte isolation generally starts with enzymatic digestion of tissue with Trypsin EDTA, usually followed by the isolation of microvessel fragments via successive filtration steps. Pure pericyte cultures can be obtained through either positive or negative immuno-selection via the use of magnetic beads or flow cytometry using the antibody markers above.
      Helpful?
  3. What markers are used to characterize pericytes?
    1 answer
    1. Pericytes are positive for CD146, PDGFRβ, αSMA, CD13, NG2, Desmin, and negative for CD31, CD34, CD45, and CD56.