Przejdź do
C-12901
Ludzkie komórki jednojądrzaste (hMNC)
Isolated from cord blood, single donor, ultra-pure, 25 million cryopreserved cells
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human umbilical cord blood
Morphology:
(mononuclear)
4610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human umbilical cord blood
packaging
pkg of 25,000,000 cells
morphology
(mononuclear)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Komórki jednojądrzaste (MNC) stanowią frakcję limfocytów i monocytów wyizolowaną z krwi pępowinowej. Są one przygotowywane poprzez zoptymalizowane wirowanie w gradiencie o niskiej gęstości, które skutecznie zmniejsza zawartość granulocytów. Czerwone krwinki są delikatnie, ale dokładnie usuwane za pomocą opatentowanych technik zamiast lizy osmotycznej. Dzięki temu uzyskuje się ultraczyste komórki jednojądrzaste o doskonałej żywotności i niezmienionej funkcji biologicznej. Ponadto komórki nie zbrylają się po rozmrożeniu, co pozwala na łatwą obsługę i powtarzalne wyniki. MNC mogą być używane bezpośrednio do eksperymentów lub jako materiał wyjściowy do izolacji kilku typów komórek, np. progenitorów hematopoetycznych i śródbłonkowych, monocytów i subpopulacji limfocytów.
Biochem/physiol Actions
Krew pępowinowa
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Mononuclear Cells. They are routinely characterized by flow cytometry analyzing a series of cellular parameters, e.g. viability, cell size, granularity. provides detailed information on the percentages of the major cellular sub-populations, i.e., the lymphocytes, the monocytes, and granulocytes, for each lot of Mononuclear Cells. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość namnażania: 1 x 106 komórek na ml Testowane markery: CD31 ujemny, CD34 ujemny, CD105 dodatni, CD146 dodatni
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-14096C-14098C-12978
morphology
(mononuclear)
morphology
(mononuclear)
morphology
(mononuclear)
morphology
(stromal)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human umbilical cord blood
biological source
human peripheral blood
biological source
human peripheral blood
biological source
human adipose tissue
storage temp.
−196°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
packaging
pkg of 25,000,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)