Merck
C-12641
Ludzkie komórki nabłonka oskrzeli (HBEpC)
500,000 proliferating cells
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human bronchi
Morphology:
(epithelial)
Pozwól nam pomóc
biological source
human bronchi
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(epithelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie komórki nabłonka oskrzeli (HBEpC) są izolowane z nabłonka powierzchniowego ludzkich oskrzeli i są dostarczane w formacie proliferacyjnym. HBEpC barwią się pozytywnie na cytokeratynę. Nabłonek dróg oddechowych jest odpowiedzialny za smarowanie płuc, utrzymanie wilgotności i oczyszczanie dróg oddechowych. Są one ważnym celem dla leków, toksyn i czynników rakotwórczych. Ponadto są one zaangażowane w wiele chorób, takich jak mukowiscydoza. W związku z tym HBEpC są przydatne do badania funkcji i patologii układu oddechowego.
Biochem/physiol Actions
Oskrzela
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Epithelial Cells. They are tested for cell morphology, adherence rate and cell viability. Furthermore, flow cytometric analyses for the cell-type specific marker cytokeratin are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 10000 - 15000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Cytokeratyna dodatnia Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7791-20-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Optimize primary human airway epithelial cell culture with serum-free media and handling protocols for large air passage cells.