Merck
C-12580
Ludzkie komórki mięśni szkieletowych (SkMC)
500,000 proliferating cells
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human skeletal muscle
Morphology:
(smooth muscle)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human skeletal muscle
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(smooth muscle)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie komórki mięśni szkieletowych (SkMC) są izolowane z różnych mięśni szkieletowych (np. Musculus pectoralis major) od dorosłych pojedynczych dawców (informacje o źródle partii są dostępne na żądanie) i są dostarczane w formacie proliferacyjnym. Są one dodatnie dla sarkomerycznej miozyny i ujemne dla α-aktyny specyficznej dla mięśni gładkich. Nowe komórki mięśni szkieletowych powstają ze spokojnych komórek satelitarnych, które znajdują się we włóknach mięśniowych między blaszką podstawną a sarkolemą. Spokojne komórki satelitarne są aktywowane przez bodźce, takie jak uszkodzenie mięśni. Po aktywacji, komórki, zwane teraz mioblastami, zaczynają proliferować i łączą się z uszkodzonymi włóknami mięśniowymi lub między sobą, tworząc nowe miotuby. SkMC są optymalne do badań mięśni in vitro. Bardzo dobrze namnażają się w bogatej w mitogeny pożywce PromoCell Skeletal Muscle Cell Growth Medium. Fuzja do miotub z typowymi wielojądrowymi syncytiami może być indukowana przy użyciu PromoCell Skeletal Muscle Cell Differentiation Medium.
Biochem/physiol Actions
Mięśnie
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human Skeletal Muscle Cells. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Immunohistochemical tests for cell-type specific markers are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. Furthermore, the capacity to differentiate into multinucleated syncytia is routinely checked for each lot. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 3500 - 7000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Sarcomeric myosin positive Testowana zdolność różnicowania do syncytiów wielojądrowych Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Mitogen-rich PromoCell Skeletal Muscle Cell Growth Medium
Recommended Growth Media:Link
Recommended Differentiation Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)