C1229
Monoclonal Anti-Caspase 10 antibody produced in rat
clone 25C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
25C2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen (full length) 59 kDa
antigen (subunit) 17 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using a whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CASP10(843)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie