Merck
C-12219
Ludzkie komórki śródbłonka limfatycznego skóry (HDLEC)
Adult, 500,000 proliferating cells
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human dermis
Morphology:
( endothelial)
Pozwól nam pomóc
biological source
human dermis
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( endothelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie skórne komórki śródbłonka limfatycznego (HDLEC) stanowią subpopulację ludzkich skórnych komórek śródbłonka. Są one izolowane ze skóry właściwej dorosłego człowieka (różne lokalizacje) od jednego dawcy i są dostarczane w formacie proliferacyjnym. (Komórki są rutynowo analizowane za pomocą cytometrii przepływowej i barwienia immunofluorescencyjnego: >95% komórek jest dodatnich pod względem CD31 i podoplaniny. Ponadto, komórki wykazują dodatnie zabarwienie dla Prox-1. Naczynia limfatyczne transportują nadmiar płynów z tkanek do układu krążenia i są głównym składnikiem układu odpornościowego. Transportowany płyn jest prawie wolny od komórek. Naczynia są wysoce przepuszczalne, ponieważ nie posiadają ciągłej błony podstawnej. Komórki śródbłonka naczyń limfatycznych biorą udział w patologicznych zmianach układu limfatycznego. Podczas limfangiogenezy nowotworowej komórki śródbłonka limfatycznego budują nowe naczynia, które infiltrują guzy, przyciągają komórki nowotworowe i indukują przerzuty komórek nowotworowych.
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Microvascular Endothelial Cells. They are tested for cell morphology and cell type specific markers, e.g. von Willebrand Factor (vWF), CD31 and Podoplanin using flow cytometric analyses. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) without antibiotics or antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 10000 - 20000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Podoplanina dodatnia, CD31 dodatnia Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Poznaj ponad 350 produktów PromoCell.
Powiązane treści
Protokół hodowli komórkowej: test tworzenia rurek śródbłonka do badania angiogenezy przy użyciu HUVEC i innych typów komórek śródbłonka. Poznaj ponad 350 produktów PromoCell.
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.