Przejdź do
SML1747
JNJ-55511118
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-[2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
515,00 zł
437,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8ClF3N2O2
Masa cząsteczkowa:
328.67
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
437,75 zł
Cena katalogowa515,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
JNJ-55511118 is also known as 5-[2-chloro-6-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one. It acts as an anticonvulsant or neuroprotectant. It is considered as a reversible α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptor inhibitor, mainly in the hippocampus region.[1]
JNJ-55511118 is an orally available, brain penetrant, potent and selective negative modulator of AMPA receptors that requires the presence of the accessory protein CACNG8 (TARP-γ8). JNJ-55511118 exhibit potent inhibition of neurotransmission within hippocampus, and a strong anti-convulsant effect.
JNJ-55511118 is an orally available, brain penetrant, potent and selective negative modulator of AMPA receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1645SML1602SML1268
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)