Merck
C1105
Z-Gly-Pro-Arg 4-methoxy-2-naphthylamide trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC), powder
Synonim(y):
Z-GPR-MNA TFA
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H40F3N7O8
Masa cząsteczkowa:
731.72
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMF or absolute ethanol: 20 mM
storage temp.
−20°C
Application
Fluorogenic substrate for granzyme A.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)