Nazwa produktu
Sodium citrate tribasic dihydrate, suitable for amino acid analysis, ≥98% (titration), powder
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
assay
≥98% (titration)
form
powder
color
white
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
suitability
suitable for amino acid analysis
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Product Information Sheet