Merck
C0908
Sigma-Aldrich
Z-Tyr-Ser methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H24N2O7/c1-29-20(27)18(12-24)22-19(26)17(11-14-7-9-16(25)10-8-14)23-21(28)30-13-15-5-3-2-4-6-15/h2-10,17-18,24-25H,11-13H2,1H3,(H,22,26)(H,23,28)
Klucz InChI
UVWDERLOWWHARO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3