Merck
C0899
Sigma-Aldrich
N-(Chloromethyl)phthalimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.60
Beilstein:
140942
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
mp
131-135 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
Klucz InChI
JKGLRGGCGUQNEX-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves