Merck
C0753
Sigma-Aldrich
3-Chloroacetylbenzo[b]thiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7ClOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
ciąg SMILES
ClCC(=O)c1csc2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClOS/c11-5-9(12)8-6-13-10-4-2-1-3-7(8)10/h1-4,6H,5H2
Klucz InChI
OTWORIPHJRKXBR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3