Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116012
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
General description
Protein Extraction Reagent Type 1 to wysoce skuteczny odczynnik do solubilizacji i ekstrakcji białek składający się z mocznika, Trizma® i CHAPS.
Application
Wstępnie zmieszany i wstępnie zakwalifikowany odczynnik do ekstrakcji białek typu 1 jest wysoce skutecznym odczynnikiem do solubilizacji i ekstrakcji białek opartym na konwencjonalnych formułach ekstrakcyjnych. Odczynniki redukujące i alkilujące TBP (nr kat. T7567) i jodoacetamid (nr kat. A3221) są zalecane do stosowania z tym odczynnikiem. Odczynnik do ekstrakcji białek typu 1 jest dostępny jako składnik zestawu do ekstrakcji próbek ProteoPrep® (PROTTOT).
Other Notes
Contains urea, Trizma® and CHAPS
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?