Merck
C0480
Z-Asp(OMe)-Gln-Met-Asp(OMe) fluoromethyl ketone
powder
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C29H40N5O11FS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
685.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
assay
≥90% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
acetone: absolute methanol (1: 1): 1 mg/mL, clear, colorless (
acetone:Absolute methanol(1:1))
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(=O)OC)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)CF
InChI
1S/C29H40FN5O11S/c1-44-24(38)13-20(22(36)15-30)34-27(41)19(11-12-47-3)33-26(40)18(9-10-23(31)37)32-28(42)21(14-25(39)45-2)35-29(43)46-16-17-7-5-4-6-8-17/h4-8,18-21H,9-16H2,1-3H3,(H2,31,37)(H,32,42)(H,33,40)(H,34,41)(H,35,43)/t18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
QFITYVNVMNJELE-TUFLPTIASA-N
Biochem/physiol Actions
A cell-permeable inhibitor of caspase 3 and 6, which exhibits competitive and irreversible inhibition.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)