C0478
Anti-Calpain LP-85 (Lens-Specific Calpain) (Domain IV), Large Subunit antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 1:1,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Capn3(12335)
rat ... Capn3(29155)
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna