Merck
C0306
7-Chlorokynurenic acid
powder
Synonim(y):
7-Chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-Cl-KYNA
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.61
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
241-913-6
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
7-Chlorokynurenic acid, powder
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1
form
powder
Biochem/physiol Actions
Potent NMDA glutamate receptor antagonist; antagonizes the strychnine-insensitive glycine site of the NMDA receptor.
Potent NMDA glutamate receptor antagonist; antagonizes the strychnine-insensitive glycine site of the NMDA receptor; prevents neurodegeneration produced by quinolinic acid.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)