Merck
C0295
Z-Pro-OSu
Synonim(y):
N-Cbz-L-proline N-hydroxysuccinimide ester, Z-L-proline hydroxysuccinimide ester
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H18N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.41
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
222-255-9
Beilstein/REAXYS Number:
500781
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)OCc3ccccc3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)