Przejdź do
SML1242
SGC707
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Isoquinolin-6-yl-3-(2-oxo-2-pyrrolidin-1-yl-ethyl)-urea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
447,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.34
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC(N1CCCC1)=O)NC2=CC3=CC=NC=C3C=C2
InChI
1S/C16H18N4O2/c21-15(20-7-1-2-8-20)11-18-16(22)19-14-4-3-13-10-17-6-5-12(13)9-14/h3-6,9-10H,1-2,7-8,11H2,(H2,18,19,22)
InChI key
DMIDPTCQPIJYFE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SGC707 is a potent allosteric inhibitor of protein arginine methyltransferase 3 (PRMT3).
SGC707 is a potent allosteric inhibitor of protein arginine methyltransferase 3 (PRMT3). SGC707 has an IC50 value of 50 nM and >100-fold selectivity over other methyltransferases and non-epigenetic targets. SGC707 binds to PRMT3 with KD of 50 nM (ITC), and inhibits histone methylation in cells with an IC50 value below 1 μM. For full characterization details, please visit the SGC707 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
XY1 is the negative control for the active probe, SGC707. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
SGC707 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
SGC707 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the SGC707 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0863SML1037SML0778
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)