Przejdź do
1084306
USP
Kabergolina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Cabergoline, 1-Ethyl-3-(3′-dimethylaminopropyl)-3-(6′-allylergoline-8′β-carbonyl)urea, 1-[(6-Allylergoline-8β-yl)carbonyl]-1-[3-(dimethylamino)-propyl]-3-ethylurea, Cabaser, Dostinex, FCE-21336
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
125 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H37N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.60
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
16 240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cabergoline
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1
InChI
1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21-,23-/m1/s1
InChI key
KORNTPPJEAJQIU-KJXAQDMKSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Biochem/physiol Actions
Cabergoline, a lysergic acid amide derivative, is a potent dopamine D2 receptor agonist. It also acts on dopamine receptors in lactophilic hypothalamus cells to suppress prolactin production in the pituitary gland. It has been used for monotherapy of Parkinson′s disease in the early phase; combination therapy, together with levodopa and a decarboxylase inhibitor such as carbidopa, in progressive-phase Parkinson′s disease and adjunctive therapy of prolactin-producing pituitary gland tumors (microprolactinomas).
Dopamine D2-receptor agonist; Prolactin inhibitor; Antiparkinsonian
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000472C02461087825
Kabergolina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1084306
Kabergolina
Cabergoline European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000472
Cabergoline
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Gene Information
-
API family
cabergoline
API family
cabergoline
API family
-
API family
candesartan
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kabergolina
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)