Merck
BUA444-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-44 Rotor
(2 x 50 mL conical tubes), pack of 2
Synonim(y):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
Właściwości
Holds 2 x 50 mLcentrifuge tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637452 (NA)
Eppendorf® 5804706005 (EU)
metody
centrifugation: suitable
pojemność
(2 x 50 mL conical tubes)
kompatybilność
for use with Rotor A-4-44
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG