Kluczowe dokumenty
BR782866
BRAND® Insert-Single 13mm for 24-/6-well BRANDplates®
smooth-walled, PC membrane, pore size 8 μm
Wybierz wielkość
48 EA
1510,00 zł
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 EA
1510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PC membrane
opis
cellGrade(TM) plus
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 48 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 782866
rozmiar
6 well
wielkość porów
8 μm
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Innowacyjne płytki i wkładki do ręcznej i automatycznej hodowli komórek i tkanek. System wkładek 8108, opracowany we współpracy z firmą Fraunhofer, oferuje innowacyjne rozszerzenie istniejącego asortymentu produktów BRAND do hodowli komórkowych. Składa się z dwóch różnych płytek do hodowli komórkowych i dwóch wzorów wkładek do hodowli komórkowych, które można łączyć w różnych konfiguracjach. PS 8110 plus powierzchnia, sterylna, pasek 4 wkładek (podzielny).1179 JAKOŚĆ HODOWLI KOMÓRKOWEJ: Wolna od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, Pirogenów i nie cytotoksyczna.
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)