Kluczowe dokumenty
BR27466
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette with serialized numbers, calibrated to deliver (TD, EX) type 3 (zero on top)
capacity 50 mL, type 3 (zero on top), subdivision, 0.5 mL, suitable for cotton plugs
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Materiały
AR-Glass
Właściwości
graduation
subdivision 0.5 mL
according to DIN 12 697
supplementary to DIN range
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 27452
zakres pomiaru
accuracy: 0.05 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
AR-Glass(R), DIN EN ISO 835. Typ 3 (punkt zerowy na górze), kompletna dostawa. Podziałki i napisy z niebieskiej emalii o wysokim kontraście.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)