Merck
BM0031
Sigma-Aldrich
BMS-763534
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Chloro-1-[(1S)-1-cyclopropyl-2-methoxyethyl]-3-[[6-(difluoromethoxy)-2,5-dimethyl-3-pyridinyl]amino]-2(1H)-pyrazinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21ClF2N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -40 to -55°, c = 0.8 in chloroform-d
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=C1C(NC2=CC(C)=C(OC(F)F)N=C2C)=NC(Cl)=CN1[C@H](COC)C3CC3
Działania biochem./fizjol.
BMS-763534 jest antagonistą zawierającym pirazynon, który celuje w receptor 1 czynnika uwalniającego kortykotropinę/hormonu (CRF lub CRH) (CRF1, CRF-R1, CRFR-1, CRH-R1, CRHR-1) z wysokim powinowactwem (IC50 = 0,26 i 0,4 nM wobec 150 pM owczego CRF dla wiązania odpowiednio szczurzego i ludzkiego CRF-R1), mocą (IC50 = 1.0 nM wobec 0,3 nM stymulowanego CRF wydzielania ATCH z pierwotnych szczurzych komórek przedniego płata przysadki mózgowej) i selektywność, wykazując niewielkie powinowactwo do świńskiego CRF-R2/CRF2 i 46 innych białek receptora/kanału/transportera (IC50 >10 μM). BMS-763534 hamuje stymulowaną przez CRF produkcję cAMP w ludzkich komórkach siatkówczaka Y-79 w kulturach (pA2 = 9,47) i wykazuje skuteczność anksjolityczną w szczurzym modelu lęku sytuacyjnego in vivo (0,5-3 mg/kg p.o.).
BMS-763534 jest antagonistą zawierającym pirazynon, który celuje w receptor 1 czynnika uwalniającego kortykotropinę/hormonu (CRF lub CRH) (CRF1, CRF-R1, CRFR-1, CRH-R1, CRHR-1).
Cechy i korzyści
BMS-763534 jest dostępny dzięki partnerstwu z Bristol-Myers Squibb (BMS). Aby dowiedzieć się więcej i zobaczyć inne związki BMS, odwiedź sigma.com/BMS.
Informacje prawne
Sprzedawane wyłącznie do celów badawczych na podstawie umowy z BMS.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicholas J Lodge et al.
Neuropharmacology, 67, 284-293 (2012-11-24)
BMS-763534 is a potent (CRF(1) IC(50) = 0.4 nM) and selective (>1000-fold selectivity vs. all other sites tested) CRF(1) receptor antagonist (pA2 = 9.47 vs. CRF(1)-mediated cAMP production in Y79 cells). BMS-763534 accelerated the dissociation of (125)I-o-CRF from rat frontal cortex membrane CRF(1) receptors consistent
Richard A Hartz et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(6), 1890-1894 (2010-02-24)
A series of N(3)-pyridylpyrazinones was investigated as corticotropin-releasing factor-1 receptor antagonists. It was observed that the binding affinity of analogues containing a pyridyl group was influenced not only by the substitution pattern on the pyridyl group, but also by the
Richard A Hartz et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7653-7668 (2009-12-04)
Detailed metabolic characterization of 8, an earlier lead pyrazinone-based corticotropin-releasing factor-1 (CRF(1)) receptor antagonist, revealed that this compound formed significant levels of reactive metabolites, as measured by in vivo and in vitro biotransformation studies. This was of particular concern due