Kluczowe dokumenty
BCS-111PK
TruCool® Ice Pan
maxi, capacity 9 L, pink
About This Item
Kod UNSPSC:
41103000
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BioCision BCS-111PK
pojemność
9 L
wymiary wewnętrzne dł. × szer. × wys.
30.5 × 21.6 × 10.2 cm
dł. × szer. × wys. na zewnątrz
40.6 × 31.8 × 11.4 cm
kolor
pink
Opis ogólny
Wykonane z pianki etylenowo-octanu winylu (EVA), te nadające się do recyklingu foremki do lodu są doskonałą nietoksyczną alternatywą dla konwencjonalnych foremek do lodu. Pianka EVA ma niewielki lub żaden zapach, jest obojętna i wykorzystywana w zastosowaniach inżynierii biomedycznej, takich jak urządzenia do podawania leków.
Wielofunkcyjne pojemniki są wysoce izolacyjne, można je sztaplować, są nietłukące, lekkie i szczelne. Pojemniki nie "pocą się" ani nie odkształcają i mają teksturowane wykończenie na spodzie, aby zapobiec ślizganiu się na blacie. Idealne do stosowania z lodem, suchym lodem (-78°C), ciekłym azotem (-196°C), alkoholem lub solą fizjologiczną lub ciepłymi roztworami o temperaturze do +93°C.
Informacje prawne
TruCool is a registered trademark of BioCision LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)