Kluczowe dokumenty
BAM168071104
Magic Touch 2 mini ice pan with lid
Magic Touch 2™ mini ice pan with lid
capacity 1.0 L, green, pack of 1 ea
Synonim(y):
laboratoryjne wiaderko na lód
Wybierz wielkość
1 EA
474,00 zł
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
474,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
green
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art M16807-1104
pojemność
1.0 L
Opis ogólny
Nowa konstrukcja wanien i wiaderek do lodu Magic Touch 2 charakteryzuje się zwiększoną trwałością i wydajnością. Dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym i odporności chemicznej, te pojemniki na lód mogą być używane z lodem, suchym lodem, suchym lodem-solą, zawiesinami rozpuszczalników lub ciekłym azotem. Niepocące się zamknięte komórki nie pochłaniają wilgoci ani zapachów, a w normalnych warunkach użytkowania pojemnik jest praktycznie nie do rozbicia.
Cechy:
  • Przylegające pokrywy dla dodatkowej izolacji i ochrony
  • Rozszerzony uretan jest lekki, co ułatwia transport
  • Wskaźniki linii napełniania
  • Wbudowane dziobki do wylewania niepożądanej cieczy*
  • Podniesione krawędzie ułatwiające przenoszenie
  • Lekko teksturowane, antypoślizgowe wykończenie
  • Możliwość sztaplowania
*Funkcja nie jest dostępna w pojemnikach 1,0 l
Informacje prawne
Magic Touch 2 is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    Solid design
    Overall this is a solid product, my only complaint would be that the ice pan is not quite deep enough to be able to place a falcon tube in upright and then to put the lid on. This has been very useful for tissue culture experiments where plates/cells need to be kept cool though out, due to its small footprint. I would recommend this product.