BAH369060005
Bel-Art® Sterileware™ Sense-able Scoops®
Metal Detectable, capacity 8 oz
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
Materiały
(polystyrene impregnated with stainless steel powder)
black
opakowanie
package of 100
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36906-0005
dł. × szer. × wys.
127 mm × 51 mm × 51 mm
pojemność
8 oz
Opis ogólny
Po co ryzykować reputację firmy i narażać się na kosztowne wycofywanie produktów z rynku? Tworzywa sztuczne impregnowane proszkiem ze stali nierdzewnej umożliwiają wykrywanie fragmentów za pomocą standardowych urządzeń do wykrywania metali i urządzeń rentgenowskich.
Cechy i korzyści
Proszek ze stali nierdzewnej jednorodnie wbudowany w miarki od góry do dołu
Sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma, z oznaczeniem partii w celu dokładnego śledzenia partii i dostarczane z certyfikatem przetwarzania do sterylizacji
Długi uchwyt zwiększa odległość między dłonią a próbką, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i narażenia
Płaskie dno pozwala miarkom pozostać w pozycji pionowej do użytku jako szalki wagowe lub do spoczywania na płaskiej powierzchni bez rozsypywania.
Sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma, z oznaczeniem partii w celu dokładnego śledzenia partii i dostarczane z certyfikatem przetwarzania do sterylizacji
Długi uchwyt zwiększa odległość między dłonią a próbką, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i narażenia
Płaskie dno pozwala miarkom pozostać w pozycji pionowej do użytku jako szalki wagowe lub do spoczywania na płaskiej powierzchni bez rozsypywania.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sense-able Scoops is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)