Merck
B9775
LC column replacement bed supports
column I.D. 1.0 cm
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LC column replacement bed supports, column I.D. 1.0 cm
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
1.0 cm
General description
For use with flow adapter only.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)