Merck
B9645
Boric acid
suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.83
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120104
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
233-139-2
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
SMILES string
OB(O)O
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 40 mg/mL, clear, colorless
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An Wu et al.
Science advances, 6(42) (2020-10-18)
In a complex and dynamic environment, the brain flexibly adjusts its circuits to preferentially process behaviorally relevant information. Here, we investigated how the olfactory bulb copes with this demand by examining the plasticity of adult-born granule cells (abGCs). We found
Akie Shimotohno et al.
Plant & cell physiology, 56(4), 620-630 (2015-02-12)
Boron, an essential micronutrient, is transported in roots of Arabidopsis thaliana mainly by two different types of transporters, BORs and NIPs (nodulin26-like intrinsic proteins). Both are plasma membrane localized, but have distinct transport properties and patterns of cell type-specific accumulation
Albert Serrà et al.
ACS nano, 8(5), 4630-4639 (2014-05-03)
Electrodeposition from microemulsions using ionic liquids is revealed as a green method for synthesizing magnetic alloyed nanoparticles, avoiding the use of aggressive reducing agents. Microemulsions containing droplets of aqueous solution (electrolytic solution containing Pt(IV) and Co(II) ions) in an ionic
Jing Li et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(10), C943-C960 (2014-03-22)
The human solute carrier (SLC26) family of anion transporters consists of 10 members (SLCA1-11, SLCA10 being a pseudogene) that encode membrane proteins containing ~12 transmembrane (TM) segments with putative N-glycosylation sites (-NXS/T-) in extracellular loops and a COOH-terminal cytosolic STAS
Hye Ryeo Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 117-122 (2014-05-09)
In liquid phase microextraction, high enrichment factors can be obtained using an acceptor phase of small volume. By hanging an acceptor drop at the separation capillary tip, single drop microextraction (SDME) can be in-line coupled with capillary electrophoresis (CE). The